Tisk…

D-(-)-Tartaric acid, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: unnatural tartaric acid, (2S,3S)-2,3-Dihydroxysuccinic acid, (S,S)-(-)-Tartaric acid, (S,S)-(-)-2,3-Dihydroxysuccinic acid

M-Clarity™ quality level = MQ200

95320-10G 95320-250G 95320-50G
SIAL95320-10GEA 673 CZK
SIAL95320-10G SIAL95320-250G SIAL95320-50G
D-(-)-Tartaric acid, Sigma-Aldrich®
D-(-)-Tartaric acid
Vzorec: C₄H₆O₆
Bod varu: 356 °C (1013 hPa)
Bod tání: 166…169 °C
Hustota: 1,76 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 210 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004238
CAS číslo: 147-71-7
EINECS: 205-695-6
Merck Index: 12,09235

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR