Tisk…

Diethylenglykol, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: 2,2'-Oxybis(ethan-1-ol), Digol, 2,2'-Oxybisethanol

93171-100ML-F 93171-500ML-F
SIAL93171-100ML-FEA 2160 CZK
SIAL93171-100ML-F SIAL93171-500ML-F
Diethylenglykol, Sigma-Aldrich®
Diethylenglykol
Vzorec: C₄H₁₀O₃
MW: 106.12
Bod varu: 245
Bod tání: –10 °C
Hustota: 1.118
Bod vzplanutí: 123 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002882
CAS číslo: 111-46-6
EINECS: 203-872-2
Merck Index: 13,03146
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f023bd53ecff654f6d6d398b3ee2a1bac87d56f&vid=25d8943f9c247b4203b1e1bcba59bf77dfdd9158&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR