Tisk…

Tetrabutylamoniumjodid, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

86890-100G 86890-25G 86890-500G
SIAL86890-100GEA 2150 CZK
SIAL86890-100G SIAL86890-25G SIAL86890-500G
Tetrabutylamoniumjodid, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylamoniumjodid
Vzorec: C₁₆H₃₆IN
Bod tání: 143…146 °C
Hustota: 1,0027 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011636
CAS číslo: 311-28-4
EINECS: 206-220-5

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR