Tisk…

Polyethylenglykol 1000, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck

Synonyms: PEG 1,000, PEG 900-1100

M-Clarity™ quality level = MQ200

81189-100G 81189-1KG 81189-250G
SIAL81189-100GEA 1560 CZK
SIAL81189-100G SIAL81189-1KG SIAL81189-250G
Polyethylenglykol 1000, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglykol 1000
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 1000
Bod varu: ∼250 °C (1013 hPa)
Bod tání: 33…40 °C
Hustota: 1.2
Bod vzplanutí: 260
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081839
CAS číslo: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 13,07651

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR