Tisk…
3-Iodo-4-methoxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
722278-1G
SIAL722278-1GEA 1530 CZK
SIAL722278-1G
3-Iodo-4-methoxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
3-Iodo-4-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₈H₇IO₂
MDL Number: MFCD01009500
CAS číslo: 2314-37-6