Tisk…
6-Chlorosalicylaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
715123-500MG
SIAL715123-500MGEA 3670 CZK
SIAL715123-500MG
6-Chlorosalicylaldehyde, Sigma-Aldrich®
6-Chlorosalicylaldehyde
Vzorec: C₇H₅ClO₂
MDL Number: MFCD01646166
CAS číslo: 18362-30-6