Tisk…

Azid sodný, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: Sodium triazide

71289-250G 71289-50G 71289-5G
SIAL71289-250GEA 7040 CZK
SIAL71289-250G SIAL71289-50G SIAL71289-5G
Azid sodný, Sigma-Aldrich®
Azid sodný
Vzorec: NaN₃
Bod tání: 275 °C
Hustota: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003536
CAS číslo: 26628-22-8
EINECS: 247-852-1
UN: 1687
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,08653

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR