Tisk…
1,2-Bis(dichlorophosphino)benzene, SAFC®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
698490-250MG
SIAL698490-250MGEA 0 CZK
SIAL698490-250MG
1,2-Bis(dichlorophosphino)benzene, SAFC®
1,2-Bis(dichlorophosphino)benzene
Vzorec: C₆H₄Cl₄P₂
CAS číslo: 82495-67-8