Tisk…
6-Bromo-2,2'-bipyridyl, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 6-Bromo-2,2'-bipyridine
M-Clarity™ quality level = MQ100
690066-1G
SIAL690066-1GEA 6090 CZK
SIAL690066-1G
6-Bromo-2,2'-bipyridyl, Sigma-Aldrich®
6-Bromo-2,2'-bipyridyl
Vzorec: C₁₀H₇BrN₂
MW: 235.0800 g/mol
MDL Number: MFCD01318953
CAS číslo: 10495-73-5