Tisk…
1-Boc-2-piperidone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
688207-5G
SIAL688207-5GEA 2720 CZK
SIAL688207-5G
1-Boc-2-piperidone, Sigma-Aldrich®
1-Boc-2-piperidone
Vzorec: C₁₀H₁₇NO₃
MDL Number: MFCD02179046
CAS číslo: 85908-96-9