Tisk…

Chlorid nikelnatý hexahydrát, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ100

654507-100G 654507-25G 654507-5G
SIAL654507-100GEA 9060 CZK
SIAL654507-100G SIAL654507-25G SIAL654507-5G
Chlorid nikelnatý hexahydrát, Sigma-Aldrich®
Chlorid nikelnatý hexahydrát
Vzorec: NiCl₂·6H₂O
Bod tání: 140 °C
Hustota: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149809
CAS číslo: 7791-20-0
EINECS: 231-743-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06529

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR