Tisk…

Hydroxid draselný, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: Potash caustic, Caustic potash

M-Clarity™ quality level = MQ200

60377-1KG
SIAL60377-1KGEA 2970 CZK
SIAL60377-1KG
Hydroxid draselný, Sigma-Aldrich®
Hydroxid draselný
Vzorec: KOH
Bod varu: 1320 °C (1013 hPa)
Bod tání: 360 °C
Hustota: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003553
CAS číslo: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1813
ADR: 8,II
REACH: 01-2119487136-33
Merck Index: 12,07806

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR