Tisk…

Tetrahydroboritan draselný, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: Potassium tetrahydridoborate, Potassium borohydride

M-Clarity™ quality level = MQ100

60080-100G 60080-25G
SIAL60080-100GEA 2650 CZK
SIAL60080-100G SIAL60080-25G
Tetrahydroboritan draselný, Sigma-Aldrich®
Tetrahydroboritan draselný
Vzorec: H₄BK
Bod tání: 500 °C
Hustota: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011396
CAS číslo: 13762-51-1
EINECS: 237-360-5
UN: 1870
ADR: 4.3,I
Merck Index: 12,07777

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR