Tisk…

2',6'-Dichloroacetophenone, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: 1-(2,6-Dichlorophenyl)ethanone

M-Clarity™ quality level = MQ200

593753-5G
SIAL593753-5GEA 11820 CZK
SIAL593753-5G
2',6'-Dichloroacetophenone, Sigma-Aldrich®
2',6'-Dichloroacetophenone
Vzorec: C₈H₆Cl₂O
MW: 189.04
MDL Number: MFCD00016339
CAS číslo: 2040-05-3
EINECS: 218-035-7

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR