Tisk…

Imidazol, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: Glyoxaline, 1H-Imidazole, Glyoxalamine

56750-100G 56750-500G 56750-1KG
SIAL56750-100GEA 1380 CZK
SIAL56750-100G SIAL56750-500G SIAL56750-1KG
Imidazol, Sigma-Aldrich®
Imidazole
Vzorec: C₃H₄N₂
MW: 68.08
Bod varu: 255
Bod tání: 89…90 °C
Hustota: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 135
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005183
CAS číslo: 288-32-4
EINECS: 206-019-2
UN: 2923
ADR: 8 III
Merck Index: 13,04935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48eba49e61201d6fffa2bef0c54633a20660c7ef&vid=e7f154e4976b52732539e49bbff60454d5eb82ff&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR