Tisk…

2,4-Diisopropylphenol, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

557811-1G 557811-5G
SIAL557811-1GEA 3830 CZK
SIAL557811-1G SIAL557811-5G
2,4-Diisopropylphenol, Sigma-Aldrich®
2,4-Diisopropylphenol
Vzorec: C₁₂H₁₈O
MDL Number: MFCD01707536
CAS číslo: 2934-05-6
EINECS: 220-906-1

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR