Tisk…
Hydrochinonmonomethylether, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: p-Methoxyphenol, Mequinol, 4-Methoxyphenol, 1-Hydroxy-4-methoxybenzene, 4-Hydroxyanisole
M-Clarity™ quality level = MQ200
54050-100G 54050-500G
SIAL54050-100GEA 765 CZK
SIAL54050-100G SIAL54050-500G
Hydrochinonmonomethylether, Sigma-Aldrich®
Hydrochinonmonomethylether
Vzorec: C₇H₈O₂
MW: 124.14
Bod varu: 243
Bod tání: 55…57 °C
Hustota: 1.55
Bod vzplanutí: 128
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002332
CAS číslo: 150-76-5
EINECS: 205-769-8