Tisk…
(R)-(-)-3-Quinuclidinol hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
532908-5G
SIAL532908-5GEA 6230 CZK
SIAL532908-5G
(R)-(-)-3-Quinuclidinol hydrochloride, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-3-Quinuclidinol hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₄ClNO
CAS číslo: 42437-96-7