Tisk…
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
529214-5G
SIAL529214-5GEA 0 CZK
SIAL529214-5G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde, Sigma-Aldrich®
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄F₄O
Bod varu: 118…119 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,41 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00061310
CAS číslo: 89763-93-9
UN: 1987
ADR: 3,III