Tisk…
4-Chloro-2-iodoaniline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
516139-5G
SIAL516139-5GEA 1660 CZK
SIAL516139-5G
4-Chloro-2-iodoaniline, Sigma-Aldrich®
4-Chloro-2-iodoaniline
Vzorec: C₆H₅ClIN
MDL Number: MFCD01863737
CAS číslo: 63069-48-7
EINECS: 263-839-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III