Tisk…

1,4-Butandiol, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ200

493732-1L 493732-3L 493732-18L
SIAL493732-1LEA 1220 CZK
SIAL493732-1L SIAL493732-3L SIAL493732-18L
1,4-Butandiol, Sigma-Aldrich®
1,4-Butanediol
Vzorec: C₄H₁₀O₂
Bod varu: 230 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,017 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002968
CAS číslo: 110-63-4
EINECS: 203-786-5

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR