Tisk…
3,4'-Diaminodiphenyl ether, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
476307-10G
SIAL476307-10GEA 7930 CZK
SIAL476307-10G
3,4'-Diaminodiphenyl ether, Sigma-Aldrich®
3,4'-Diaminodiphenyl ether
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂O
MDL Number: MFCD00036097
CAS číslo: 2657-87-6
EINECS: 220-190-0