Tisk…

Dimethyldisulfid, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ100

471569-1L 471569-250ML 471569-25ML
SIAL471569-1LEA 2200 CZK
SIAL471569-1L SIAL471569-250ML SIAL471569-25ML
Dimethyldisulfid, Sigma-Aldrich®
Dimethyldisulfid
Vzorec: C₂H₆S₂
Bod varu: 110 °C (1013 hPa)
Bod tání: –98 °C
Hustota: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 16 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008561
CAS číslo: 624-92-0
EINECS: 210-871-0
UN: 2381
ADR: 3,II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR