Tisk…

5-Bromosalicylic acid, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

461814-25G
SIAL461814-25GEA 1720 CZK
SIAL461814-25G
5-Bromosalicylic acid, Sigma-Aldrich®
5-Bromosalicylic acid
Vzorec: C₇H₅BrO₃
Bod varu: 334 °C (1013 hPa)
Bod tání: 170…171 °C
MDL Number: MFCD00002455
CAS číslo: 89-55-4
EINECS: 201-917-0

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR