Tisk…

Neodymium trichloride, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: Neodymium (III) chloride

M-Clarity™ quality level = MQ100

449946-25G 449946-5G
SIAL449946-25GEA 36450 CZK
SIAL449946-25G SIAL449946-5G
Neodymium trichloride, Sigma-Aldrich®
Neodymium trichloride
Vzorec: Cl₃Nd
MW: 250.6
Bod varu: 1600
Bod tání: 758
Hustota: 4.13 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011132
CAS číslo: 10024-93-8
EINECS: 233-031-5

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR