Tisk…

Fluorid vápenatý, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ200

449717-25G 449717-5G
SIAL449717-25GEA 13750 CZK
SIAL449717-25G SIAL449717-5G
Fluorid vápenatý, Sigma-Aldrich®
Fluorid vápenatý
Vzorec: CaF₂
Bod varu: 2500 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1418 °C
Hustota: 3,18 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010907
CAS číslo: 7789-75-5
EINECS: 232-188-7
Merck Index: 13,01669

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR