Tisk…

(2-Formylfenyl)boronová kyselina, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

431958-1G 431958-5G
SIAL431958-1GEA 1300 CZK
SIAL431958-1G SIAL431958-5G
(2-Formylfenyl)boronová kyselina, Sigma-Aldrich®
(2-Formylfenyl)boronová kyselina
Vzorec: C₇H₇BO₃
MDL Number: MFCD00151822
CAS číslo: 40138-16-7

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR