Tisk…
4'-Formylbenzo-15-crown-5 (4'-formylbenzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
419974-250MG
SIAL419974-250MGEA 13710 CZK
SIAL419974-250MG
4'-Formylbenzo-15-crown-5 (4'-formylbenzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane), Sigma-Aldrich®
4'-Formylbenzo-15-crown-5 (4'-formylbenzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane)
Vzorec: C₁₅H₂₀O₆
MDL Number: MFCD00192180
CAS číslo: 60835-73-6