Tisk…

Hydrogensíran draselný, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

401544-10G 401544-50G
SIAL401544-10GEA 1560 CZK
SIAL401544-10G SIAL401544-50G
Hydrogensíran draselný, Sigma-Aldrich®
Hydrogensíran draselný
Vzorec: KHSO₄
Bod tání: 214 °C
Hustota: 2,32 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011404
CAS číslo: 7646-93-7
EINECS: 231-594-1
UN: 2509
ADR: 8,II
Merck Index: 13,07695

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR