Tisk…

Cobalt(II)-2,3-naphthalocyanine, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck

381926-1G
SIAL381926-1GEA 15590 CZK
SIAL381926-1G
Cobalt(II)-2,3-naphthalocyanine, Sigma-Aldrich®
Cobalt(II)-2,3-naphthalocyanine
Vzorec: C₄₈H₂₄CoN₈
CAS číslo: 26603-20-3

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR