Tisk…
2-Iodo-1-phenylethane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
380490-5ML
SIAL380490-5MLEA 1890 CZK
SIAL380490-5ML
2-Iodo-1-phenylethane, Sigma-Aldrich®
2-Iodo-1-phenylethane
Vzorec: C₆H₅CH₂CH₂I
Bod varu: 125 °C (18 mmHg)
Bod tání: –2 °C
Hustota: 1,6323 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00039408
CAS číslo: 17376-04-4