Tisk…
4,4'-Methylenebis(2,6-diethylaniline), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Bis(4-amino-3,5-diethylphenyl)methane, 4,4-Methylenebis(2,6-diethylaniline), 4,4'-Diamino-3,3',5,5'-tetraethyldiphenylmethane
360783-100G
SIAL360783-100GEA 3110 CZK
SIAL360783-100G
4,4'-Methylenebis(2,6-diethylaniline), Sigma-Aldrich®
4,4'-Methylenebis(2,6-diethylaniline)
Vzorec: C₂₁H₃₀N₂
MDL Number: MFCD00071552
CAS číslo: 13680-35-8
EINECS: 237-185-4
REACH: 01-0000015192-78