Tisk…

3,4,5-Trifluorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ100

332003-1G
SIAL332003-1GEA 2220 CZK
SIAL332003-1G
3,4,5-Trifluorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
3,4,5-Trifluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃F₃O₂
Bod varu: 237 °C (1013 hPa)
Bod tání: 97…99 °C
MDL Number: MFCD00074962
CAS číslo: 121602-93-5

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR