Tisk…

Dusičnan thalný, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ200

309230-100G 309230-25G
SIAL309230-100GEA 9650 CZK
SIAL309230-100G SIAL309230-25G
Dusičnan thalný, Sigma-Aldrich®
Dusičnan thalný
Vzorec: NO₃Tl
Bod tání: 206 °C
Hustota: 1,273 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011280
CAS číslo: 10102-45-1
EINECS: 233-273-1
UN: 2727
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09400

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR