Tisk…

Benzylalkohol, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ100

305197-100ML 305197-1L 305197-2L
SIAL305197-100MLEA 4250 CZK
SIAL305197-100ML SIAL305197-1L SIAL305197-2L
Benzylalkohol, Sigma-Aldrich®
Benzylalkohol
Vzorec: C₆H₅CH₂OH
Bod varu: 205 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 101 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004599
CAS číslo: 100-51-6
EINECS: 202-859-9
Merck Index: 13,01126
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0c85c958ac64f8b86c5836e49f2c4354b22886d&vid=633ad635461465914e782d5a22480c9ff8f81bf7&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR