Tisk…

stříbro, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

303372-10G 303372-50G
SIAL303372-10GEA 5210 CZK
SIAL303372-10G SIAL303372-50G
stříbro, Sigma-Aldrich®
stříbro
Vzorec: Ag
Bod varu: 2212 °C (1013 hPa)
Bod tání: 962 °C
Hustota: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003397
CAS číslo: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR