Tisk…
2-Amino-3-nitrophenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
297003-5G
SIAL297003-5GEA 3890 CZK
SIAL297003-5G
2-Amino-3-nitrophenol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-3-nitrophenol
Vzorec: C₆H₆N₂O₃
MDL Number: MFCD00010875
CAS číslo: 603-85-0
EINECS: 210-060-1