Tisk…
3,5-Difluorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
290173-5G
SIAL290173-5GEA 3160 CZK
SIAL290173-5G
3,5-Difluorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
3,5-Difluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄F₂O
Bod varu: 61…63 °C (43 mmHg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010329
CAS číslo: 32085-88-4
UN: 1989
ADR: 3,III