Tisk…

(3-Bromophenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

288861-25G 288861-5G
SIAL288861-25GEA 16220 CZK
SIAL288861-25G SIAL288861-5G
(3-Bromophenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
(3-Bromophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄Br)CH₂COOH
Bod varu: 308 °C (1013 hPa)
Bod tání: 102…103 °C
MDL Number: MFCD00004330
CAS číslo: 1878-67-7
EINECS: 217-522-1

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR