Tisk…

Sodík, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ200

282065-450G
SIAL282065-450GEA 11090 CZK
SIAL282065-450G
Sodík, Sigma-Aldrich®
Sodík
Vzorec: Na
MW: 22.99
Bod varu: 881
Bod tání: 97.8
Hustota: 0.9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085307
CAS číslo: 7440-23-5
EINECS: 231-132-9
UN: 1428
ADR: 4.3 I
Merck Index: 13,08641

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR