Tisk…

Kyselina galová monohydrát, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid monohydrate, 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid hydrate

M-Clarity™ quality level = MQ100

27645-250G-R 27645-500G-R
SIAL27645-250G-REA 4870 CZK
SIAL27645-250G-R SIAL27645-500G-R
Kyselina galová monohydrát, Sigma-Aldrich®
Kyselina galová monohydrát
Vzorec: C₇H₆O₅·1H₂O
Bod tání: ∼250 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149098
CAS číslo: 5995-86-8
EINECS: 205-749-9

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR