Tisk…

zinek, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

266361-500G
SIAL266361-500GEA 2390 CZK
SIAL266361-500G
zinek, Sigma-Aldrich®
zinek
Vzorec: Zn
Bod varu: 908 °C (1013 hPa)
Bod tání: 420 °C
Hustota: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011291
CAS číslo: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR