Tisk…

Telur, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ100

263303-25G
SIAL263303-25GEA 2610 CZK
SIAL263303-25G
Telur, Sigma-Aldrich®
Telur
Vzorec: Te
Bod varu: 990 °C (1013 hPa)
Bod tání: 450 °C
Hustota: 8,83 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134062
CAS číslo: 13494-80-9
EINECS: 236-813-4
UN: 3284
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09273

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR