Tisk…

Tricyclohexylphosphine, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ100

261971-1G 261971-25G 261971-5G
SIAL261971-1GEA 1100 CZK
SIAL261971-1G SIAL261971-25G SIAL261971-5G
Tricyclohexylphosphine, Sigma-Aldrich®
Tricyclohexylphosphine
Vzorec: C₁₈H₃₃P
Bod varu: 132…134 °C (0,02 mmHg)
Bod tání: 78 °C
Hustota: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00003853
CAS číslo: 2622-14-2
EINECS: 220-069-2

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR