Tisk…

2-Bromothioanisole, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: 1-Bromo-2-(methylthio)benzene, 2-Bromophenyl methyl sulphide, (2-Bromophenyl)(methyl)sulphane

M-Clarity™ quality level = MQ100

260851-5G
SIAL260851-5GEA 4810 CZK
SIAL260851-5G
2-Bromothioanisole, Sigma-Aldrich®
2-Bromothioanisole
Vzorec: C₇H₇BrS
MW: 203,1 g/mol
Bod varu: 67…69 °C (0,5 mmHg)
Bod tání: –24,5 °C
Hustota: 1,5135 g/cm³ (16 °C)
MDL Number: MFCD00000066
CAS číslo: 19614-16-5
EINECS: 243-183-4
UN: 3334
ADR: 9,

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR