Tisk…

2-Bromophenyl isothiocyanate, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

253154-5G
SIAL253154-5GEA 1750 CZK
SIAL253154-5G
2-Bromophenyl isothiocyanate, Sigma-Aldrich®
2-Bromophenyl isothiocyanate
Vzorec: C₇H₄BrNS
Bod varu: 257 °C (1013 hPa)
Bod tání: 20 °C
Hustota: 1,59 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004799
CAS číslo: 13037-60-0
UN: 3334
ADR: 9,

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR