Tisk…
Oxid kademnatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
244783-100G 244783-500G
SIAL244783-100GEA 2770 CZK
SIAL244783-100G SIAL244783-500G
Oxid kademnatý, Sigma-Aldrich®
Oxid kademnatý
Vzorec: CdO
Bod varu: 1559 °C (1013 hPa)
Bod tání: ∼1426 °C
Hustota: 8,15 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010921
CAS číslo: 1306-19-0
EINECS: 215-146-2
UN: 2570
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,01623