Tisk…
Uhličitan vápenatý ≥99% ACS
Dodavatel: Merck
Synonyms: Marble
239216-100G
SIAL239216-100GEA 970 CZK
SIAL239216-100G
Uhličitan vápenatý ≥99% ACS
Uhličitan vápenatý
Vzorec: CaCO₃
MW: 100.09
Bod tání: 825 °C
Hustota: 2.71
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010906
CAS číslo: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658