Tisk…

1-Chlorohexane, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

238465-100ML 238465-500ML
SIAL238465-100MLEA 1100 CZK
SIAL238465-100ML SIAL238465-500ML
1-Chlorohexane, Sigma-Aldrich®
1-Chlorohexane
Vzorec: C₆H₁₃Cl
Bod varu: ∼135 °C (1013 hPa)
Bod tání: –94 °C
Hustota: 0,872 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 27 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001018
CAS číslo: 544-10-5
EINECS: 208-859-5
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02163

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR