Tisk…

Chloramin T trihydrát, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

23270-250G 23270-50G 23270-1KG
SIAL23270-250GEA 1390 CZK
SIAL23270-250G SIAL23270-50G SIAL23270-1KG
Chloramin T trihydrát, Sigma-Aldrich®
Chloramin T trihydrát
Vzorec: CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O
Bod tání: 167…170 °C
Hustota: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149066
CAS číslo: 7080-50-4
EINECS: 204-854-7
UN: 3263
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02085

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR